Stampa…
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 32.1 EUR
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₆ClN₃·ClH
Peso molecolare: 168,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00767237
CAS Number: 130128-49-3