Stampa…
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451403-1G OR451403-5G
APOSOR451403-1GEA 377 EUR
APOSOR451403-1G APOSOR451403-5G
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423393
CAS Number: 861001-09-4