1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451402-1G
OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA
132
EUR
APOSOR451402-1G
APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula:
C₃H₅N₃·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367630 CAS Number: 34045-29-9 |