Stampa…
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 74.4 EUR
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Formula: C₄H₂NO₃·Na
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926331
CAS Number: 1255098-88-4