3-Iodophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆BrIO Punto di fusione: 62…65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06666937 CAS Number: 61858-38-6 UN: 3261 ADR: 8,III |