Stampa…
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45135-1G OR45135-250MG OR45135-5G OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA 232 EUR
APOSOR45135-1G APOSOR45135-250MG APOSOR45135-5G APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Formula: C₈H₈BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937157
CAS Number: 1820675-25-9