Stampa…
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-25GEA 212 EUR
APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129679
CAS Number: 14140-15-9