Stampa…
Di-n-butylethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451313-1G OR451313-25G OR451313-5G
APOSOR451313-1GEA 58 EUR
APOSOR451313-1G APOSOR451313-25G APOSOR451313-5G
Di-n-butylethylamine
Di-n-butylethylamine
Formula: C₁₀H₂₃N
Punto di fusione: 181…182 °C
Densità: 0,757 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051919
CAS Number: 4458-33-7
UN: 2734
ADR: 8+3,II