Stampa…
α-Furfuryl octanoate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451301-100G OR451301-25G OR451301-500G
APOSOR451301-100GEA 65.5 EUR
APOSOR451301-100G APOSOR451301-25G APOSOR451301-500G
α-Furfuryl octanoate 98+%
α-Furfuryl octanoate
Formula: C₁₃H₂₀O₃
Peso molecolare: 224,296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209510
CAS Number: 39252-03-4