Stampa…
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-4-iodo-o-cresol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-iodotoluene
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 102 EUR
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664804
CAS Number: 1820641-98-2