Stampa…
2-Bromo-6-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 408 EUR
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18391617
CAS Number: 860584-68-5