Ethyl 3-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-Oxo-3-(4-tetrahydropyranyl)propanoate
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Peso molecolare: 200.232 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115573 CAS Number: 856414-68-1 |