Stampa…
3-Bromo-2-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 33.5 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089327
CAS Number: 450412-22-3