Stampa…
4-Bromo-2-iodoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 49.5 EUR
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13186707
CAS Number: 98273-59-7