Stampa…
3-Iodo-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether
OR45118-1G OR45118-250MG OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA 186 EUR
APOSOR45118-1G APOSOR45118-250MG APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆INO₃
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18397933
CAS Number: 725266-66-0