1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451160-1G
OR451160-5G
OR451160-10G
APOSOR451160-1GEA
90.2
EUR
APOSOR451160-1G
APOSOR451160-5G
APOSOR451160-10G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₄O₄ Peso molecolare: 186,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847571 CAS Number: 66500-55-8 |