Stampa…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451157-1G OR451157-250MG
APOSOR451157-1GEA 219 EUR
APOSOR451157-1G APOSOR451157-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20260014
CAS Number: 1256546-72-1