Stampa…
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR451142-1G OR451142-250MG OR451142-5G
APOSOR451142-1GEA 470 EUR
APOSOR451142-1G APOSOR451142-250MG APOSOR451142-5G
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
1,4-Dihydro-3(2H)-isoquinolinone
Formula: C₉H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03460354
CAS Number: 24331-94-0