Stampa…
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 603 EUR
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₁₁IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20257322
CAS Number: 98431-45-9