1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20485946 CAS Number: 220145-21-1 |