Stampa…
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451119-1G OR451119-250MG
APOSOR451119-1GEA 974 EUR
APOSOR451119-1G APOSOR451119-250MG
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 137,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28975219
CAS Number: 1270290-36-2