(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451118-1G
OR451118-250MG
APOSOR451118-1GEA
373
EUR
APOSOR451118-1G
APOSOR451118-250MG
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formula:
C₅H₁₁NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28975203 CAS Number: 1623432-63-2 |