Stampa…
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR451115-250MG OR451115-1G OR451115-5G
APOSOR451115-250MGEA 183 EUR
APOSOR451115-250MG APOSOR451115-1G APOSOR451115-5G
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-chloro-benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07408125
CAS Number: 19271-24-0