4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G
OR451111-1G
OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA
561
EUR
APOSOR451111-5G
APOSOR451111-1G
APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06802675 CAS Number: 454678-87-6 |