Stampa…
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyclopropylbenzoic acid
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 241 EUR
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01069076
CAS Number: 1798-82-9