1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR451075-5G
OR451075-1G
APOSOR451075-5GEA
3470
EUR
APOSOR451075-5G
APOSOR451075-1G
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride 98%
1-Cyclobutyl-4-piperidinamine dihydrochloride
Formula:
C₉H₁₈N₂·2ClH Peso molecolare: 227.175 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09759200 CAS Number: 1048921-27-2 |