Stampa…
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(3-Bromophenyl)cyclobutyl)methanamine
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 543 EUR
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
Peso molecolare: 240.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11642693
CAS Number: 915690-61-8