Stampa…
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Hydroxyazetidin-1-yl)ethanone
OR451031-1G OR451031-10G OR451031-5G
APOSOR451031-1GEA 168 EUR
APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G APOSOR451031-5G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366667
CAS Number: 118972-96-6