Stampa…
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR45089-10G OR45089-1G OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA 525 EUR
APOSOR45089-10G APOSOR45089-1G APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅IN₂
Peso molecolare: 268,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22683211
CAS Number: 1092114-59-4