Stampa…

3-Bromo-6-nitroquinoline

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: 3-Bromo-6-nitro-1-azanaphthalene

OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 575 EUR
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Formula: C₉H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 253,052 g/mol
Punto di fusione: 165…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024480
CAS Number: 7101-95-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR