Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 259 EUR
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Formula: C₉H₁₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 216,665 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841078
CAS Number: 953408-97-4