Stampa…
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450116-1G OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA 2000 EUR
APOSOR450116-1G APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formula: C₅H₃ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27996718
CAS Number: 42399-82-6