Stampa…
2-Iodothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR450112-1G OR450112-250MG
APOSOR450112-1GEA 241 EUR
APOSOR450112-1G APOSOR450112-250MG
2-Iodothiazole
2-Iodothiazole
Formula: C₃H₂INS
Peso molecolare: 211,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094167
CAS Number: 3034-54-6