Stampa…
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR450110-1G OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA 510 EUR
APOSOR450110-1G APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₃N₇
Peso molecolare: 161,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18804243
CAS Number: 61033-27-0