Stampa…
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR450109-1G OR450109-250MG
APOSOR450109-1GEA 364 EUR
APOSOR450109-1G APOSOR450109-250MG
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Formula: C₂H₅N₅·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11500152
CAS Number: 6421-05-2
UN: 2735
ADR: 8,III