Stampa…
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR450107-1G OR450107-250MG
APOSOR450107-1GEA 429 EUR
APOSOR450107-1G APOSOR450107-250MG
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
Formula: C₅H₅N₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 856864-52-3