Stampa…
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR450106-1G OR450106-250MG
APOSOR450106-1GEA 430 EUR
APOSOR450106-1G APOSOR450106-250MG
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₅H₂Cl₂N₄
Peso molecolare: 189,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000845
CAS Number: 78706-26-0