Stampa…
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR450105-1G OR450105-250MG
APOSOR450105-1GEA 430 EUR
APOSOR450105-1G APOSOR450105-250MG
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₃S
Peso molecolare: 201,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01567017
CAS Number: 51101-09-8