Stampa…
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450104-1G OR450104-250MG
APOSOR450104-1GEA 510 EUR
APOSOR450104-1G APOSOR450104-250MG
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
5-bromo-4-chloro-thiazol-2-amine
Formula: C₃H₂BrClN₂S
Peso molecolare: 213,483 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24643186
CAS Number: 1174132-80-9