Stampa…
4-Chlorothiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450103-250MG OR450103-100MG
APOSOR450103-250MGEA 84.1 EUR
APOSOR450103-250MG APOSOR450103-100MG
4-Chlorothiazol-2-amine
4-Chlorothiazol-2-amine
Formula: C₃H₃ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999189
CAS Number: 52107-46-7