Stampa…
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR450102-1G OR450102-250MG
APOSOR450102-1GEA 364 EUR
APOSOR450102-1G APOSOR450102-250MG
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Formula: C₄H₃N₃OS
Peso molecolare: 141,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01651966
CAS Number: 305848-41-3