Stampa…
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 430 EUR
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Formula: C₅H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 160,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28652971
CAS Number: 66512-81-0