Stampa…
2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR450099-1G OR450099-250MG
APOSOR450099-1GEA 510 EUR
APOSOR450099-1G APOSOR450099-250MG
2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazoleacetic acid
Formula: C₅H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 160,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03772984
CAS Number: 103541-11-3