Stampa…
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 88.6 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₄H₃BrN₂O₂S
Peso molecolare: 223.048 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275696
CAS Number: 858486-46-1