Stampa…
4-Iminothiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450097-1G OR450097-250MG
APOSOR450097-1GEA 429 EUR
APOSOR450097-1G APOSOR450097-250MG
4-Iminothiazol-2-amine
4-Iminothiazol-2-amine
Formula: C₃H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01680852
CAS Number: 26246-29-7