Stampa…
Thiazolidine-2,4-dithione
Fornitore: Apollo Scientific
OR450095-1G OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA 683 EUR
APOSOR450095-1G APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Formula: C₃H₃NS₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06253950
CAS Number: 4303-27-9