Stampa…
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR450092-1G OR450092-250MG
APOSOR450092-1GEA 799 EUR
APOSOR450092-1G APOSOR450092-250MG
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Formula: C₃H₂BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03305737
CAS Number: 125518-48-1