Stampa…
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 430 EUR
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₆H₄Cl₂N₄S
Peso molecolare: 235,094 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32264083
CAS Number: 1374306-27-0