Stampa…
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR450089-1G OR450089-250MG
APOSOR450089-1GEA 161 EUR
APOSOR450089-1G APOSOR450089-250MG
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formula: C₆H₄N₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07657833
CAS Number: 28524-64-3