Stampa…
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR450086-1G OR450086-250MG
APOSOR450086-1GEA 174 EUR
APOSOR450086-1G APOSOR450086-250MG
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00518998
CAS Number: 33176-41-9